Läs mer
Diisopropyl Carbonate (Stabilized with Calcium Carbonate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisopropyl Carbonate |
| CAS | 6482-34-4 |
| Molekylformel | C7H14O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Carbonic Acid Diisopropyl Ester, Bis-2-propyl Carbonate, Diisopropyl Carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O3/c1-5(2)9-7(8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)OC(C)C |
| IUPAC-namn | dipropan-2-yl carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.18 |
| Formel vikt | 146.0943 |