Läs mer
Diisopropylcyanometylfosfonat, 97 %
Produktkod. 11499687
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499687 5 g 5g
11409697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22163.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 21658-95-7 | C8H16NO3P | 205,194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21658-95-7
Molekylformel C8H16NO3P
Molekylvikt (g/mol) 205.194
MDL-nummer MFCD00009812
InChI-nyckel MQDIIJHQSUNBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl cyanomethyl phosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate,, acmc-20al7r, diisopropoxyphosphinylacetonitrile, 2-di propan-2-yloxy phosphorylacetonitrile, diisopropyl cyanomethylphosphonate 5g, phosphonic acid,p-cyanomethyl-, bis 1-methylethyl ester
PubChem CID 88997
IUPAC-namn 2-di(propan-2-yloxi)fosforylacetonitril
LEDER CC(C)OP(=O)(CC#N)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropyl cyanomethylphosphonate
Densitet 1.039
Kokpunkt 108 °C till 110 °C (0,08 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.4295
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2927
Beilstein 1946176
Formel vikt 205.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.