Läs mer
(-)-Diisopropyl D-tartrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11493597
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493597 25 g 25g
11403607 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17362.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62961-64-2 | C10H18O6 | 234.248 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62961-64-2
Molekylformel C10H18O6
Molekylvikt (g/mol) 234.248
MDL-nummer MFCD00008876
InChI-nyckel XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
Synonym diisopropyl d-tartrate, 2s,3s-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, --diisopropyl d-tartrate, -diisopropyl-d-tartrate, d---tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl d---tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, 2s,3s, d---diisopropyl tartrate, d-dipt, --d-tartaric acid diisopropyl ester, diisoprropyl-d-tartrate
PubChem CID 112972
IUPAC-namn dipropan-2-yl (2S,3S)-2,3-dihydroxibutandioat
LEDER CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Diisopropyl D-tartrate
Densitet 1.117
Kokpunkt 150°C to 151°C (11 mmHg)
Flampunkt 110°C (230°F)
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 25 g
Beilstein 5265431
Optisk rotation −16° (Neat)
Formel vikt 234.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.