Läs mer
(-)-Diisopropyl D-tartrate, 99%
Produktkod. 10712831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10712831 50 g Glasflaska 50g
10626632 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10712831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 211180500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62961-64-2 | C10H18O6 | 234.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62961-64-2
Molekylformel C10H18O6
Molekylvikt (g/mol) 234.25
MDL-nummer MFCD00008876
InChI-nyckel XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
Synonym diisopropyl d-tartrate, 2s,3s-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, --diisopropyl d-tartrate, -diisopropyl-d-tartrate, d---tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl d---tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, 2s,3s, d---diisopropyl tartrate, d-dipt, --d-tartaric acid diisopropyl ester, diisoprropyl-d-tartrate
PubChem CID 112972
IUPAC-namn dipropan-2-yl (2S,3S)-2,3-dihydroxibutandioat
LEDER CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Diisopropyl D-tartrate
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.1100g/mL, 1.11
Kokpunkt 275°C
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
Brytningsindex 1.4380 to 1.44
Kvantitet 50 g
Fieser 13,276
Specifikt rotationsförhållande −17.25° (20°C neat)
Specifik rotation -17.25
Formel vikt 234.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.