Läs mer
Diisopropyleter, puriss pa,≥ 98,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15655260
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15655260 1 L Glasflaska 1 L
15665260 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15655260 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 382701L
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss. pa,≥ 98,5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-20-3
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.177
MDL-nummer MFCD00008880
InChI-nyckel ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC-namn 2-propan-2-yloxipropan
LEDER CC(C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropyl ether
Smältpunkt -86°C
Densitet 0.724g/mL at 20°C, 0.725g/mL at 25°C
Kokpunkt 67°C to 70°C
Flampunkt −29°C (−20.2°F)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHOCH(CH3)2
Brytningsindex 1.367
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1159
Beilstein 1731256
Ångdensitet 3.5 (vs air)
Formel vikt 102.17g/mol
Procent renhet ≥98.5% (GC)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diisopropyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.