Läs mer
Diisopropyl Ether, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Produktkod. 15631670 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 L
Förpackning:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15631670 1 L Glass Bottle 1 L
15641670 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15618330 4 L Aluminum Bottle 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15631670 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 1853021L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, contains either BHT or hydroquinone as stabilizer, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-20-3
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.177
MDL-nummer MFCD00008880
InChI-nyckel ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC-namn 2-propan-2-yloxypropane
LEDER CC(C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropyl Ether
Namnnotering Contains either BHT or hydroquinone as stabilizer
Smältpunkt -86°C
Färg Colorless
Densitet 0.725g/mL at 25°C
Kokpunkt 70°C
Explosionsgräns 1 to 21% (100°F)
Flampunkt −29°C (−20.2°F)
Tändpunkt 827°F
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel (CH3)2CHOCH(CH3)2
Brytningsindex n20/D 1.367(lit.)
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1159
Beilstein 1731256
Ångdensitet 3.5 (vs air)
Formel vikt 102.17g/mol
Ångtryck 120mmHg (20°C)
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diisopropyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.