Läs mer
Diisopropylfluorfosfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10316180 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10316180 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10316180 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 115230010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55-91-4 | C6H14FO3P | 184.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropyl fluorophosphate
CAS 55-91-4
Smältpunkt -82.0°C
Densitet 1.0550g/mL, 1.055
Kokpunkt 62.0°C (9.0 mmHg)
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Ampull
Molekylformel C6H14FO3P
Linjär formel [(CH3)2CHO]2P(O)F
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,5222
Synonym isoflurophate, diisopropyl fluorophosphate, diisopropylfluorophosphate, fluostigmine, isofluorphate, neoglaucit, diflupyl, dyflos, isoflurophosphate, diflurophate
Löslighetsinformation Solubility in water: 14.5g/L in water (25°C)- decomposes. Other solubilities: soluble in vegetable oils,alcohols and ether,not very soluble in mineral oils
InChI-nyckel MUCZHBLJLSDCSD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)OP(=O)(OC(C)C)F
IUPAC-namn 2-[fluoro(propan-2-yloxi)fosforyl]oxipropan
Molekylvikt (g/mol) 184.15
PubChem CID 5936
ChEBI CHEBI:17941
Formel vikt 184.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diisopropyl fluorophosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.