Läs mer
Diisopropyl Fluorophosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisopropyl Fluorophosphate |
| Kvantitet | 3 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| Formel vikt | 184.0665 |