missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diisopropyl Fluorophosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisopropyl Fluorophosphate |
| CAS | 55-91-4 |
| Molekylformel | C6 H14 F O3 P |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Phosphorofluoridic acid, bis(1-methylethyl) ester, Phosphorofluoridic acid, diisopropyl ester (8CI), DFF, DFP, DFP (pesticide), Difluorophate, Diflupyl, Diisopropoxyphosphoryl fluoride, Diisopropyl fluorophosphate, Diisopropyl phosphofluoridate, Diisopropyl phosphorofluoridate, Dyflos, Floropryl, Fluorodiisopropyl phosphate, Fluostigmine, Isoflurophate, Isopropyl fluophosphate ((C3H7O)2FPO), Isopropyl phosphorofluoridate ((C3H7O)2FPO), Neoglaucit, O,O-Diisopropyl phosphorofluoridate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)OP(=O)(F)OC(C)C |
| IUPAC-namn | 2-[fluoro(propan-2-yloxy)phosphoryl]oxypropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.15 |
| Formel vikt | 184.0665 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?