Läs mer
Diisopropylhydrazin-1,2-dikarboxylat, Mikromol™
Produktkod. 30051709
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051709 25 mg
30049783 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051709 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1219.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Diisopropylhydrazin-1,2-dikarboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Diisopropyl Bicarbamate
CAS 19740-72-8
Analyt- eller komponentnamn Diisopropyl Bicarbamate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H16 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Diisopropyl bicarbamate, Diisopropyl Hydrazine-1,2-dicarboxylate, Orlistat Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C8H16N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)(H,10,12)
LEDER CC(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)C
IUPAC-namn propan-2-yl N-(propan-2-yloxykarbonylamino)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 204.22
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 204,111 g/mol