Läs mer
Diisopropylketon, 98 %
Produktkod. 11425313
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425313 500 g 500g
11415313 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425313 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12875.36
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 565-80-0 | C7H14O | 114,188 g/mol
2,4-dimetyl-3-pentanon används i en experimentell metod för att mäta den isotopiska jämviktsfraktioneringsfaktorn (α eq ) för C-bundna H-positioner intill karbonylgruppen i ketoner. Det är en karbonylförening som används i en experimentell metod för att mäta jämvikts isotopfraktioneringsfaktor (α ekv) för C-bundna H-positioner intill karbonylgruppen i ketoner. Isobutyrone är en mycket användbar syntetisk mellanprodukt. Det är en mellanprodukt som används för att förberedaα -arylketoner. Det används också i Grignard-reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,4-dimetyl-3-pentanon används i en experimentell metod för att mäta isotopfraktioneringsfaktorn i jämvikt
(α eq ) för C-bundna H-positioner intill karbonylgruppen i ketoner. Det är en karbonylförening som används i en experimentell metod för att mäta jämvikts isotopfraktioneringsfaktor (α ekv) för C-bundna H-positioner intill karbonylgruppen i ketoner. Isobutyrone är en mycket användbar syntetisk mellanprodukt. Det är en mellanprodukt som används för att förberedaα -arylketoner. Det används också i Grignard-reaktioner.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Skydda från antändningskällor. Håll borta från elektrostatiska laddningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 565-80-0
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.188
MDL-nummer MFCD00008918
InChI-nyckel HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-3-pentanone, diisopropyl ketone, isobutyrone, isopropyl ketone, 3-pentanone, 2,4-dimethyl, diisopropylketone, unii-7aap3a50ig, iso-c3h7 2co, 7aap3a50ig, 2,4-dimethyl-pentan-3-one
PubChem CID 11271
IUPAC-namn 2,4-dimetylpentan-3-on
LEDER CC(C)C(=O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropyl ketone
Smältpunkt -69 °C
Densitet 0.803
Kokpunkt 124 °C till 125 °C
Flampunkt 15 °C (59 °F)
Brytningsindex 1.399
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 773782
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten. Löslig i alkohol.
Formel vikt 114.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.