Läs mer
Alfa Aesar™ (-)-Diisopropyl-L-malate, 97%
Produktkod. 11445067
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445067 5 g 5g
11455067 25 g 25g
11465067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445067 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer B21960.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 83541-68-8
Molekylformel C10H16O5
Molekylvikt (g/mol) 216.23
MDL-nummer MFCD00274300
InChI-nyckel DQOODBSVDOAUMP-JTQLQIEISA-L
Synonym diisopropyl s---malate, --diisopropyl-l-malate, 1,4-diisopropyl 2s-2-hydroxybutanedioate, diisopropyl d-malate, s-diisopropyl malate, diisopropyl-s---malate, l-malic acid diisopropyl ester, s-2-hydroxybutanedioic acid diisopropyl ester
PubChem CID 11333435
LEDER CC(C)O[C@@](CC([O-])=O)(C(C)C)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Diisopropyl-L-malate
Densitet 1.055
Kokpunkt 236°C to 238°C
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn dipropan-2-yl (2S)-2-hydroxybutanedioate
Formel vikt 218.25
Procent renhet 97%