Läs mer
(+)-Diisopropyl L-tarrat, 97 %
Produktkod. 11478776
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478776 100 g 100g
11468776 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16941.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2217-15-4 | C10H18O6 | 234,248 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2217-15-4
Molekylformel C10H18O6
Molekylvikt (g/mol) 234.248
MDL-nummer MFCD00064450
InChI-nyckel XEBCWEDRGPSHQH-HTQZYQBOSA-N
Synonym +-diisopropyl l-tartrate, 2r,3r-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, di-isopropyl tartrate, diisoprropyl-l-tartrate, +-dipt, l-+-tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl l-tartrate, l-+-diisopropyl-tartrate, l-dipt, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, r,r-+/-, 1,4-diisopropyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate
PubChem CID 6453580
IUPAC-namn dipropan-2-yl (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandioat
LEDER CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Diisopropyl L-tartrate
Densitet 1.117
Kokpunkt 150 °C till 151 °C (11 mmHg)
Flampunkt 110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 100 g
Beilstein 1727863
Optisk rotation +16° (Prydligt)
Formel vikt 234.25
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.