Läs mer
(+)-Diisopropyl L-Tartrat, TRC
Produktkod. 30376192
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30376192 250 g
1 options
Produktkod. 30376192 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD455325250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Diisopropyl L-Tartrate
CAS 2217-15-4
Molekylformel C10H18O6
Kvantitet 250 g
Synonym 2,3-Dihydroxy-(2R,3R)-butanedioic Acid 1,4-Bis(1-methylethyl) Ester, 2,3-Dihydroxy-(2R,3R)-butanedioic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, 2,3-Dihydroxy-[R-(R*,R*)]-butanedioic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, Tartaric Acid Diisopropyl Ester, (+)-Tartaric Acid Diisopropyl Ester, (+)-DIPT, (+)-Tartaric acid diisopropyl ester, Bis(1-methylethyl) [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate, Diisopropyl (+)-L-tartrate, Diisopropyl (+)-tartrate, Diisopropyl (2R,3R)-tartrate, Diisopropyl L-(+)-tartrate, Diisopropyl L-tartrate, Diisopropyl R,R-tartrate, Diisopropyl tartrate, L-(+)-Diisopropyl tartrate, L-(+)-Tartaric acid diisopropyl ester, L-DIPT
InChI formel InChI=1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m1/s1
LEDER CC(C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OC(C)C
IUPAC-namn dipropan-2-yl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioat
Molekylvikt (g/mol) 234.25
Formel vikt 234.1103