Läs mer
Diisopropyl Malonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisopropyl Malonate |
| CAS | 13195-64-7 |
| Molekylformel | C9H16O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propanedioic Acid 1,3-bis(1-Methylethyl) Ester, Malonic Acid Diisopropyl Ester, Propanedioic Acid bis(1-Methylethyl) Ester, NSC 406716 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)12-8(10)5-9(11)13-7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)C |
| IUPAC-namn | dipropan-2-yl propanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.22 |
| Formel vikt | 188.1049 |