Läs mer
Diisopropylfosfit, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10050810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10050810 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10050810 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115261000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 1809-20-7 | C6H15O3P | 166.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropyl phosphite
Namnnotering 98%
CAS 1809-20-7
Färg Färglös
Densitet 0.9970g/mL, 0.997
Kokpunkt 71 °C (8,0 mmHg)
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H15O3P
Linjär formel [(CH3)2CHO]2P(O)H
Brytningsindex 1,4065 till 1,4085
MDL-nummer MFCD00117905
Kvantitet 100 g
Beilstein 01, 363
Synonym diisopropylphosphite, acmc-1bsaz, phosphorous acid diisopropyl anion, phosphorous acid, bis 1-methylethyl ester
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten. Andra lösligheter: lösliga i aceton, alkoholer och bensen
InChI-nyckel IWEDBEZKWHRUJX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)OP([O-])OC(C)C
IUPAC-namn dipropan-2-ylfosfit
Molekylvikt (g/mol) 166.16
PubChem CID 21884976
Formel vikt 166.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diisopropyl phosphite
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.