Läs mer
Diisopropylfosfit, 98 %
Produktkod. 11480258
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480258 100 g 100g
11470258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23800.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1809-20-7 | C6H14O3P- | 165,149 g/mol
Diisopropylfosfit används som antinötningssmörjmedelstillsats tillsammans med trifenyltiofosfat på T8 stål/Al2O3 keramik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Diisopropylfosfit används som antislitagetillsats tillsammans med trifenyltiofosfat
på T8 stål/Al2O3 keramik.
Löslighet Lösligt i
vatten, kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1809-20-7
Molekylformel C6H14O3P-
Molekylvikt (g/mol) 165.149
MDL-nummer MFCD00117905
InChI-nyckel IWEDBEZKWHRUJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylphosphite, acmc-1bsaz, phosphorous acid diisopropyl anion, phosphorous acid, bis 1-methylethyl ester
PubChem CID 21884976
IUPAC-namn dipropan-2-ylfosfit
LEDER CC(C)OP([O-])OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropyl phosphite
Densitet 0.99
Kokpunkt 72 °C till 75 °C (10 mmHg)
Flampunkt 112 °C (234 °F)
Linjär formel [(CH3)2CHO]2P(O)H
Brytningsindex 1.4075
Kvantitet 100 g
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten, kloroform.
Formel vikt 166.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.