Läs mer
Diisopropylfosfit, TRC
Produktkod. 30386600
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30386600 100 g
1 options
Produktkod. 30386600 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD459370100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropyl Phosphite
CAS 1809-20-7
Molekylformel C6H15O3P
Kvantitet 100 g
Synonym Diisopropyl Phosphonate, Phosphonic Acid Diisopropyl Ester, Phosphorous Acid Diisopropyl Ester, Phosphonic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, Diisopropoxyphosphine Oxide, Diisopropyl Hydrogen Phosphite, O,O-Diisopropyl Phosphonate
InChI formel InChI=1S/C6H15O3P/c1-5(2)8-10(7)9-6(3)4/h5-7H,1-4H3
LEDER CC(C)OP(O)OC(C)C
IUPAC-namn Dipropan-2-yl vätefosfit
Molekylvikt (g/mol) 166.16
Formel vikt 166.0759