Learn More
Diisopropyl Phosphite, TRC
Codice prodotto. 30386600
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30386600 100 g 100g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30386600 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD459370100G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Diisopropyl Phosphite
CAS 1809-20-7
Molecular Formula C6H15O3P
Quantity 100 g
Synonym Diisopropyl Phosphonate, Phosphonic Acid Diisopropyl Ester, Phosphorous Acid Diisopropyl Ester, Phosphonic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, Diisopropoxyphosphine Oxide, Diisopropyl Hydrogen Phosphite, O,O-Diisopropyl Phosphonate
InChI Formula InChI=1S/C6H15O3P/c1-5(2)8-10(7)9-6(3)4/h5-7H,1-4H3
SMILES CC(C)OP(O)OC(C)C
IUPAC Name dipropan-2-yl hydrogen phosphite
Molecular Weight (g/mol) 166.16
Formula Weight 166.0759
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.