Läs mer
Diisopropyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-isopropylester |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O4/c1-9(2)17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10(3)4/h5-10H,1-4H3 |
| Formel vikt | 250.1205 |