Läs mer
Diisopropyl Sebacate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisopropyl Sebacate |
| CAS | 7491-02-3 |
| Molekylformel | C16H30O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Sebacic Acid, Bis-isopropyl Ester, Decanedioic acid, bis(1-methylethyl) ester (9CI), Sebacic acid, diisopropyl ester (6CI, 8CI), Dermol DIPS, Diisopropyl sebacate, IPSE, Schercemol DIS, Wickenol 117 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O4/c1-13(2)19-15(17)11-9-7-5-6-8-10-12-16(18)20-14(3)4/h13-14H,5-12H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC(C)C |
| IUPAC-namn | dipropan-2-yl decanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.41 |
| Formel vikt | 286.2144 |