missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diisopropyl Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisopropyl Sulfate |
| CAS | 2973-10-6 |
| Molekylformel | C6H14O4S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O4S/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)OS(=O)(=O)OC(C)C |
| IUPAC-namn | dipropan-2-yl sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.24 |
| Formel vikt | 182.0613 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?