Läs mer
Diisopropylsulfid, 99 %
Produktkod. 11499207
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499207 10 g 10g
11409217 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21302.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 625-80-9 | C6H14S | 118,24 g/mol
Används som smakämnen och intermediär för organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Används som smakämnen och mellanprodukter för organisk syntes.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-80-9
Molekylformel C6H14S
Molekylvikt (g/mol) 118.24
MDL-nummer MFCD00008895
InChI-nyckel XYWDPYKBIRQXQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl sulfide, isopropyl sulfide, propane, 2,2'-thiobis, 2,4-dimethyl-3-thiapentane, isopropyl sulphide, diisopropyl sulphide, 2,2'-thiodipropane, 2-isopropylsulfanyl propane, 2-propan-2-ylsulfanyl propane, isopropylsulfide
PubChem CID 12264
LEDER CC(C)SC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropyl sulfide
Densitet 0.814
Kokpunkt 119 °C till 120 °C
Flampunkt 7 °C (44 °F)
Odör Stank
Linjär formel (CH3)2CHSCH(CH3)2
Brytningsindex 1.4385
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1731257
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda med vatten.
IUPAC-namn 2-propan-2-ylsulfanylpropan
Formel vikt 118.24
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.