Läs mer
Diisopropylamin 2,2-dikloracetat, TRC
Produktkod. 30134726
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134726 10 g
30133150 1 g
17918719 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30134726 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD07271510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 660-27-5
Molekylformel C6H15N . C2H2Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 230.13
Synonym Cubisol, DADA, DIEDI, DIPA, DIPA-DCA, Dapocel, Dedyl Diisopropylamine Dichloroethanoate, Diisopropylammonium Dichloroacetate, Diisopropylammonium Dichloroethanoate, Dipromonium, Disotat, IS 401, Kalodil, Krino B 15, Oxypangam, Tensicor, Vasculopatina, beta-Anoxin;
IUPAC-namn 2,2-diklorättiksyra; N-propan-2-ylpropan-2-amin
LEDER CC(C)NC(C)C.OC(=O)C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropylamine 2,2-Dichloroacetate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H15N.C2H2Cl2O2/c1-5(2)7-6(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-7H,1-4H3;1H,(H,5,6)
Formel vikt 229.0636