Läs mer
Diisopropylamin, 99,5 %, omdestillerad, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10766573 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10766573 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
10308472 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10766573 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378300010
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-18-9
Molekylformel C6H15N
Molekylvikt (g/mol) 101.19
MDL-nummer MFCD00008862
InChI-nyckel UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine
PubChem CID 7912
IUPAC-namn N-propan-2-ylpropan-2-amin
LEDER CC(C)NC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropylamine
Smältpunkt -61,0 °C
Densitet 0.7160g/mL, 0.716
Kokpunkt 84,0 °C
Flampunkt −17 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,4 % min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel [(CH3)2CH]2NH
Brytningsindex 1,3910 till 1,3930
Kvantitet 1 L
Merck Index 15, 3215
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 100 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, löslig i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Viskositet 0,4 mPa (20 °C)
Formel vikt 101.19
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.