Läs mer
Diisopropylamin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10434335 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10434335 1 L Glasflaska -
10092890 250 mL Glasflaska 250ml
10444715 5 L Plasttrumma 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10434335 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 219430010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-18-9
Molekylvikt (g/mol) 101.19
MDL-nummer MFCD00008862
InChI-nyckel UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-isopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropylamine, n-isopropylpropan-2-amine, n,n-diisopropylamine, dipa, diisopropyl amine, bis propan-2-yl amine
PubChem CID 7912
LEDER CC(C)NC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropylamine
Namnnotering 99+%
Smältpunkt -61.0°C
Densitet 0.7160 g/mL, 0.716
Kokpunkt 84.0°C
Flampunkt -17°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H15N
Linjär formel [(CH3)2CH]2NH
Brytningsindex 1.3910 to 1.3930
Kvantitet 1 L
Beilstein 04, 154
Merck Index 15, 3215
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: 100 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,soluble in most common organic solvents
IUPAC-namn bis(propan-2-yl)amin
Viskositet 0.4 mPa.s (20°C)
Formel vikt 101.19
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diisopropylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.