Läs mer
Diisopropylamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10656922 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10656922 2.5 L 2.5 L
10497160 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10656922 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149460025
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Diisopropylamine, 99%, C6H15N, CAS Number-108-18-9, 2-propanamine, n-1-methylethyl, bis propan-2-yl amine, diisopropylamine, di-isopropylamine, diisopropyl amine, dipa, n-1-methylethyl-2-propanamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, n-isopropylpropan-2-amine, n,n-diisopropylamine, 1L, 04, 154
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-18-9
InChI-nyckel UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine
PubChem CID 7912
IUPAC-namn N-propan-2-ylpropan-2-amin
LEDER CC(C)NC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropylamine
Namnnotering 99%
Smältpunkt -61,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.7160g/mL
Kokpunkt 84,0 °C
Flampunkt −17 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H15N
Linjär formel [(CH3)2CH]2NH
Brytningsindex 1,3910 till 1,3930
Kvantitet 2.5 L
UN-nummer 1158
Beilstein 04, 154
Merck Index 15, 3215
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 100 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, löslig i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Molekylvikt (g/mol) 101.193
Formel vikt 101.19
Ångtryck 95 mbar vid 20 °C
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.