Läs mer
Diisopropylamin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11424013
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424013 500 mL 500ml
11434013 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11424013 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10280.AP
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Diisopropylamin används som en prekursor för att framställa litiumdiisopropylamid och sulfenamider, som används vid gummivulkanisering. Det är också involverat i syntesen av N,N-diisopropyletylamin (Hünigs bas) erhållen genom alkylering med dietylsulfat. Diisopropylammoniumbromid är ett bromidsalt av DIPA som används som ett inert alternativ till bariumtitanat. Det används i stor utsträckning som lösningsmedel såväl som en mellanprodukt i syntesen av läkemedel, färgämnen, mineralflotationsmedel och emulgeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Diisopropylamin används som prekursor för att framställa litiumdiisopropylamid och sulfenamider, som används vid gummivulkanisering. Det är också involverat i syntesen av N,N-diisopropyletylamin (′Hünigs bas) erhållen genom alkylering med dietylsulfat. Diisopropylammoniumbromid är ett bromidsalt av DIPA som används som ett inert alternativ till bariumtitanat. Det används i stor utsträckning som lösningsmedel såväl som en mellanprodukt i syntesen av läkemedel, färgämnen, mineralflotationsmedel och emulgeringsmedel.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Oförenlig med starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och plaster.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-18-9
Molekylformel C6H15N
Molekylvikt (g/mol) 101.193
MDL-nummer MFCD00008862
InChI-nyckel UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine
PubChem CID 7912
IUPAC-namn N-propan-2-ylpropan-2-amin
LEDER CC(C)NC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropylamine
Smältpunkt °C till 61 °C
Densitet 0.718 g/mL
Kokpunkt 83 °C till 84 °C
Flampunkt -7 °C (19 °F)
Analysprocentintervall >99%
Brytningsindex 1.392
Kvantitet 500 mL
Beilstein 605284
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 101.19
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diisopropylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.