Läs mer
Diisopropylamin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364489
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11364489 100 mL 100ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11364489 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10280.AE
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Diisopropylamin används som en prekursor för att framställa litiumdiisopropylamid och sulfenamider, som används vid gummivulkanisering. Det är också involverat i syntesen av N,N-diisopropyletylamin (Hünigs bas) erhållen genom alkylering med dietylsulfat. Diisopropylammoniumbromid är ett bromidsalt av DIPA som används som ett inert alternativ till bariumtitanat. Det används i stor utsträckning som lösningsmedel såväl som en mellanprodukt i syntesen av läkemedel, färgämnen, mineralflotationsmedel och emulgeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Diisopropylamin används som prekursor för att framställa litiumdiisopropylamid och sulfenamider, som används vid gummivulkanisering. Det är också involverat i syntesen av N,N-diisopropyletylamin (′Hünigs bas) erhållen genom alkylering med dietylsulfat. Diisopropylammoniumbromid är ett bromidsalt av DIPA som används som ett inert alternativ till bariumtitanat. Det används i stor utsträckning som lösningsmedel såväl som en mellanprodukt i syntesen av läkemedel, färgämnen, mineralflotationsmedel och emulgeringsmedel.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Oförenlig med starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och plaster.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropylamine
CAS 108-18-9
Smältpunkt -61 °C
Densitet 0.718 g/mL
Kokpunkt 83 °C till 84 °C
Flampunkt -7 °C
Analysprocentintervall >99%
Molekylformel C6H15N
Brytningsindex 1.392
MDL-nummer MFCD00008862
Kvantitet 100 mL
Beilstein 605284
Synonym diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
InChI-nyckel UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)NC(C)C
IUPAC-namn N-propan-2-ylpropan-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 101.19
PubChem CID 7912
Formel vikt 101.19
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.