Läs mer
Diisopropylamindikloracetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15457868
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457868 250 mg 250mg
15437868 1 g 1g
15447868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15457868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61341.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 660-27-5
Molekylformel C8H17Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 230.13
MDL-nummer MFCD00868288
InChI-nyckel ILKBHIBYKSHTKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylamine dichloroacetate, diisopropylammonium dichloroacetate, diisopropylamine 2,2-dichloroacetate, vasculopatina, dipromonium, cubisol, dapocel, disotat, kalodil, oxypangam
PubChem CID 12617
IUPAC-namn 2,2-diklorättiksyra;N-propan-2-ylpropan-2-amin
LEDER OC(=O)C(Cl)Cl.CC(C)NC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropylamine dichloroacetate
Färg Vitt
Linjär formel [(CH3)2CH]2NH·Cl2CHCO2H
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 230.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.