Läs mer
Diisopropylamine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30386146
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30386146 250 mg
30378281 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30386146 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD493140250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropylamine Hydrochloride
CAS 819-79-4
Molekylformel C6H15N • HCl
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-, hydrochloride (9CI), Diethylamine, dimethyl-, hydrochloride (6CI), Diisopropylamine, hydrochloride (8CI), Bis(isopropyl)ammonium chloride, Diisopropylammonium chloride, N-(1-Methylethyl)-2-propanamine hydrochloride, Diisopropylamine hydrochloride, N,N-Diisopropylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-7H,1-4H3;1H
LEDER CC(C)NC(C)C.Cl
Molekylvikt (g/mol) 137.65
Formel vikt 137.0971