Läs mer
Diisopropylaminometyliden(diisopropyl)ammoniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11995961 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11995961 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 11995961 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435700010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate
Smältpunkt 280,0 °C till 284,0 °C
CAS 369405-27-6
Färg Vit till Beige
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C13H29BF4N2
MDL-nummer MFCD15144860
Synonym n,n,n',n'-tetraisopropylformamidinium tetrafluoroborate, diisopropylamino methylidene diisopropylazanium tetrafluoroborate, bis-diisopropylamino methylium tetrafluoroborate, n-diisopropylamino methylene-n-diisopropylaminium tetrafluoroborate, n-diisopropylamino methylene-n-isopropylpropan-2-aminium tetrafluoroborate, n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetraisopropylformamidinium tetrafluoroborate
InChI-nyckel PEKVUVXZBLFOHV-UHFFFAOYSA-N
LEDER F[B-](F)(F)F.CC(C)N(C=[N+](C(C)C)C(C)C)C(C)C
IUPAC-namn tetrafluorboranid; {[bis(propan-2-yl)amino]metyliden}bis(propan-2-yl)azanium
Molekylvikt (g/mol) 300.19
PubChem CID 11077431
Formel vikt 300.19
Procent renhet 97%
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.