Läs mer
Diisopropylazodicarboxylate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15899990
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15899990 50 mL 50ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15899990 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8145660051
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 2446-83-5
Densitet 1.03 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 75°C/33.3 Pa
Molekylformel (CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
MDL-nummer MFCD00008875
Kvantitet 50 mL
Synonym Diisopropylazodicarboxylate, Diisopropylazodicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 202.21