Läs mer
Diisopropylazodicarboxylate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2446-83-5 |
| Densitet | 1.03 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 75°C/33.3 Pa |
| Molekylformel | (CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2 |
| MDL-nummer | MFCD00008875 |
| Kvantitet | 50 mL |
| Synonym | Diisopropylazodicarboxylate, Diisopropylazodicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.21 |
| Kvalitet | Research |