Läs mer
Diisopropyldiklorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11935911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11935911 25 g Glasflaska 25g
11336490 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11935911 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432360250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7751-38-4 | C6H14Cl2Si | 185.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7751-38-4
Molekylformel C6H14Cl2Si
Molekylvikt (g/mol) 185.16
MDL-nummer MFCD00054895
InChI-nyckel GSENNYNYEKCQGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyldichlorosilane, dichlorodiisopropylsilane, silane, dichlorobis 1-methylethyl, dichloro-di propan-2-yl silane, silane, dichlorodiisopropyl, acmc-209pad, dichloro diisopropyl silane, di 2-propyl dichlorosilane, dichlorobis propan-2-yl silane, bis chloranyl-di propan-2-yl silane
PubChem CID 2758384
LEDER CC(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropyldichlorosilane
Färg Färglös
Densitet 1.0260g/mL, 1.026
Kokpunkt 168.0°C to 170.0°C
Flampunkt 43°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn diklor-di(propan-2-yl)silan
Formel vikt 185.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diisopropyldichlorosilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P232-Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.