missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diisopropylhomoveratrylcyanide, Mikromol™
Beskrivning
Diisopropylhomoveratrylcyanide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisopropylhomoveratrylcyanide |
| CAS | 51698-54-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diisopropylhomoveratrylcyanide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H23 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Diisopropylhomoveratrylcyanide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO2/c1-11(2)16(10-17,12(3)4)13-7-8-14(18-5)15(9-13)19-6/h7-9,11-12H,1-6H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1OC)C(C#N)(C(C)C)C(C)C |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-methyl-2-propan-2-ylbutanenitrile |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?