Läs mer
Diisopropylidene Acetone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisopropylidene Acetone |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| Formel vikt | 138.1045 |