Läs mer
Diisopropylxanthogen Disulfide, TRC
Produktkod. 30356312
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30356312 500 mg
1 options
Produktkod. 30356312 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD267380500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropylxanthogen Disulfide
CAS 105-65-7
Molekylformel C8 H14 O2 S4
Kvantitet 500 mg
Synonym Diisopropylxanthogen Disulfide
InChI formel InChI=1S/C8H14O2S4/c1-5(2)9-7(11)13-14-8(12)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
LEDER CC(C)OC(=S)SSC(=S)OC(C)C
IUPAC-namn O-propan-2-yl (propan-2-yloxycarbothioyldisulfanyl)methanethioate
Molekylvikt (g/mol) 270.456
Formel vikt 269.988