Läs mer
Diisopropylxanthogen Disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisopropylxanthogen Disulfide |
| CAS | 105-65-7 |
| Molekylformel | C8 H14 O2 S4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Diisopropylxanthogen Disulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2S4/c1-5(2)9-7(11)13-14-8(12)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=S)SSC(=S)OC(C)C |
| IUPAC-namn | O-propan-2-yl (propan-2-yloxycarbothioyldisulfanyl)methanethioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.456 |
| Formel vikt | 269.988 |