Läs mer
Diisoundecyl Phthalate (Mixture of Branched Isomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisoundecyl Phthalate (Mixture of Branched Isomers) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50O4/c1-25(2)19-13-9-5-7-11-17-23-33-29(31)27-21-15-16-22-28(27)30(32)34-24-18-12-8-6-10-14-20-26(3)4/h15-16,21-22,25-26H,5-14,17-20,23-24H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 474.371 |