Läs mer
Dilactic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dilactic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O5/c1-3(5(7)8)11-4(2)6(9)10/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vikt | 162.0528 |