Läs mer
Dilauroylperoxid, 97 %
Produktkod. 11303466
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11303466 500 g 500g
11393456 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14310.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 105-74-8 | C24H46O4 | 398,628 g/mol
Lauroylperoxid fungerar som ett blekmedel, torkmedel för fetter, oljor och vaxer. Vidare fungerar det som en polymerisationsinitiator såväl som vulkaniseringsmedel. Utöver detta spelar det en viktig roll för högtryckspolyeten och mat som används i blekmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Lauroylperoxid fungerar som ett blekmedel, torkmedel för fetter, oljor och vaxer. Vidare fungerar det som en polymerisationsinitiator såväl som vulkaniseringsmedel. Utöver detta spelar det en viktig roll för högtryckspolyeten och mat som används i blekmedel.
Löslighet
Löslig i oljor och organiska lösningsmedel. Något lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med syror, baser, metaller, reduktionsmedel, pulverformiga metaller, starka reduktionsmedel och brännbart material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-74-8
Molekylformel C24H46O4
Molekylvikt (g/mol) 398.628
MDL-nummer MFCD00008964
InChI-nyckel YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
PubChem CID 7773
ChEBI CHEBI:82479
IUPAC-namn dodekanoyldodekanperoxoat
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lauroyl peroxide
Smältpunkt 53 °C till 57 °C
Densitet 0.91
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3106
Beilstein 1804936
Löslighetsinformation Löslig i oljor och organiska lösningsmedel. Lätt löslig i alkohol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 398.63
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.