Läs mer
Dilauroylperoxid, 97 %
Beskrivning
Lauroylperoxid fungerar som ett blekmedel, torkmedel för fetter, oljor och vaxer. Vidare fungerar det som en polymerisationsinitiator såväl som vulkaniseringsmedel. Utöver detta spelar det en viktig roll för högtryckspolyeten och mat som används i blekmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lauroylperoxid fungerar som ett blekmedel, torkmedel för fetter, oljor och vaxer. Vidare fungerar det som en polymerisationsinitiator såväl som vulkaniseringsmedel. Utöver detta spelar det en viktig roll för högtryckspolyeten och mat som används i blekmedel.
Löslighet
Löslig i oljor och organiska lösningsmedel. Något lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med syror, baser, metaller, reduktionsmedel, pulverformiga metaller, starka reduktionsmedel och brännbart material.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lauroyl peroxide |
| Smältpunkt | 53 °C till 57 °C |
| Densitet | 0.91 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3106 |
| Beilstein | 1804936 |
| Löslighetsinformation | Löslig i oljor och organiska lösningsmedel. Lätt löslig i alkohol. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 398.63 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
- Lauroyl peroxide
- Fara
- Organisk peroxid Vrsta C och D
- H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Contain: Lauroyl peroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.