Läs mer
Dilauroylperoxid, 99 %
Produktkod. 10643512 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10643512 500 g Plastflaska 500g
10377021 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10643512 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 349745000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1745.00 SEK
    1518.65 SEK / 500g
    Save 226.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 105-74-8 | C24H46O4 | 398,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Radikala initiativtagare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-74-8
Molekylformel C24H46O4
Molekylvikt (g/mol) 398.63
MDL-nummer MFCD00008964
InChI-nyckel YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
PubChem CID 7773
ChEBI CHEBI:82479
IUPAC-namn dodekanoyldodekanperoxoat
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dilauroyl peroxide
Namnnotering 99%
Smältpunkt 53 °C till 57 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Iodometri)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel [CH3(CH2)10CO]2O2
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: delvis lösliga i toluen och hexan
Formel vikt 398.63
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dilauroyl peroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Organisk peroxid Vrsta C och D
Faroangivelser
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.