Läs mer
Dilauroylperoxid, TRC
Produktkod. 30386605
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30386605 5 g
30371998 50 g
30372488 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30386605 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD6795455G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-74-8
Molekylformel C24H46O4
Molekylvikt (g/mol) 398.63
Synonym Bis(1-oxododecyl) Peroxide, Alperox C, Alperox F, Dodecanoyl Peroxide, LYP 97, LYP 97F, Laurox Q, Laurox S, Laurox W 40, Laurox W 40GD4, Laurydol, Lup LP, Luperox LP, NSC 670, Peroyl L
IUPAC-namn dodekanoyldodekaneperoxoat
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dilauroyl Peroxide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C24H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-28-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
Formel vikt 398.3396