Läs mer
Tocris Bioscience™ Dilazep dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18036052
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18036052 50 mg
1 options
Produktkod. 18036052 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0481/50
Adenosine uptake inhibitor
Coronary and cerebral vasodilator, suppresses the effects of ischemia. Inhibitor of platelet aggregation and of membrane transport of nucleosides. Inhibits adenosine uptake.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dilazep dihydrochloride
CAS 20153-98-4
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C31H46Cl2N2O10
Formel vikt 677.62
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 677.61