Läs mer
Dilithium Tetrachlorocuprate (0.1M solution in THF), TRC
Produktkod. 30388755
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30388755 500 mg
1 options
Produktkod. 30388755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD459905500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dilithium Tetrachlorocuprate
CAS 15489-27-7
Molekylformel Cl4CuLi22-
Kvantitet 500 mg
Synonym Dilithium Tetrachlorocuprate(2-), Dilithium Copper Tetrachloride, Copper Lithium Chloride
InChI formel InChI=1S/4ClH.Cu.2Li/h4*1H;;;/q;;;;+2;2*+1/p-4
LEDER [Li+].[Li+].[Cl-][Cu+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-]
IUPAC-namn Lithium Tetrachlorocuprate(II)
Molekylvikt (g/mol) 219.24
Formel vikt 216.84
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1 M