Läs mer
Dilmapimod, MedChemExpress
Beskrivning
Dilmapimod (SB-681323) is a potent p38 MAPK inhibitor that potentially suppresses inflammation in chronic obstructive pulmonary disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dilmapimod |
| CAS | 444606-18-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H19F3N4O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SB-681323 GW 681323 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (273.87 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=CC2=C(C3=CC=C(F)C=C3C)N=C(NC(CO)CO)N=C2N1C4=C(F)C=CC=C4F |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.42 |
| Visa mer |