Läs mer
Diloximidfuroat, LoGiCal
Produktkod. 30463307
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463307 10 mg
1 options
Produktkod. 30463307 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3049.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diloxanide Furoate
CAS 3736-81-0
Analyt- eller komponentnamn Diloxanide Furoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H11 Cl2 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Furancarboxylic acid, 4-[(dichloroacetyl)methylamino]phenyl ester, 2-Furoic acid, ester with 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methylacetanilide, Furoic acid, ester with 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methylacetanilide, Acetanilide, 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methyl-, 2-furoate (ester), 4-Hydroxy-N-methyl dichloroacetanilide 2-furoate, 8073 CB, Amebiazol, Dichlofurazol, Diclofurazol, Diloxanid furoate, Diloxanide furoate, Entamide 2-furoate, Entamide furoate, Furamide, Furamide (amebicide), Furentomin, Histomibal, Miforon
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO4/c1-17(13(18)12(15)16)9-4-6-10(7-5-9)21-14(19)11-3-2-8-20-11/h2-8,12H,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CN(C(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(OC(=O)c2occc2)cc1
IUPAC-namn [4-[(2,2-dikloracetyl)-metylamino]fenyl] furan-2-karboxylat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 328.15
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 327,0065 g/mol