Läs mer
Diloxanide furoate, MedChemExpress
Produktkod. 16444557
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16444557 50 mg
1 options
Produktkod. 16444557 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1147
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Diloxanide furoate is the prodrug of Diloxanide. Diloxanide furoate is a potent and orally active anti-protozoal agent and can be used for the research of amebiasis, mild intestinal amebiasis or asymptomatic cyst carriers.
Diloxanide furoate is the prodrug of Diloxanide. Diloxanide furoate is a potent and orally active anti-protozoal agent and can be used for the research of amebiasis, mild intestinal amebiasis or asymptomatic cyst carriers.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diloxanide furoate
Fysisk form Powder
CAS 3736-81-0
Färg Light Nude
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H11Cl2NO4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (152.37 mM) ∣Ethanol : 20 mg/mL (60.95 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=CO1)OC2=CC=C(N(C(C(Cl)Cl)=O)C)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 328.15
Formel vikt 328.15
Procent renhet 99.06%