Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Diltiazemhydroklorid, 98 %
Produktkod. 10464945 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10464945 5 g Glasflaska 5g
10276161 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10464945 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 329080050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 33286-22-5 | C22H26N2O4S·HCl | 450,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33286-22-5
Molekylformel C22H26N2O4S·HCl
Molekylvikt (g/mol) 450.99
MDL-nummer MFCD00069252
InChI-nyckel HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
Synonym diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
PubChem CID 62920
ChEBI CHEBI:645509
IUPAC-namn [(2S,3S)-5-[2-(dimetylamino)etyl]-2-(4-metoxifenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-bensotiazepin-3-yl]acetat;hydroklorid
LEDER CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diltiazem hydrochloride
Smältpunkt 210,0 °C till 215,0 °C
Färg Vitt
Tändningsrester 0,1% max.
Förlust vid torkning 0,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15,3224
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i kloroform, myrsyra, metanol
Formel vikt 450.99
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dilthiazem hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dilthiazem hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.